missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RETSCH Stainless-Steel Seven Analysis Test Sieves, 200 mm Dia.
Marca: RETSCH 60.322.000355
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each | |
Test Sieve | |
25mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
355 μm | |
ISO 3310 and ASTM E 11 | |
Separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
RETSCH Stainless-Steel Seven Analysis Test Sieves, 200 mm Dia. > Pore Size: 355 μm
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto