Learn More
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato
Made from stainless steel and available in a wide variesty of sizes. Fisherbrand™ Stainless Steel Test Sieve with Woven Wire Mesh has an 100 mm diameter.
Marca:  Fisherbrand™ 01/100SBW500um
Codice prodotto. 11502163
  • 63.02€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
100 mm diameter test sieves with stainless steel frame and woven wire mesh. Supplied with Certificate of Conformity and record card. Additional mesh sizes and diameter sieves available - please contact Customer Service for details.
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Setaccio
Acciaio inox
100 mm
Filo intrecciato
500 μm
Certificato di conformità, BS 410: Parte 1: 2000, ISO 3310: Parte 1: 2000
Certificato di conformità e scheda di registrazione
Acciaio inox
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Setaccio per analisi in acciaio inox con rete in filo intrecciato > Pore Size: 500 μm