Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Depending on the sample, even finer results can be achieved by grinding with two or more sieves with progressively smaller hole sizes.
Marca:  Kinematica™ 35095008
Codice prodotto. 10012393
  • 180.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Sieve
PX MFC 90 D
Stainless Steel
0.8 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill > Sieve size: 0.8mm