Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Depending on the sample, even finer results can be achieved by grinding with two or more sieves with progressively smaller hole sizes.
Marca: Kinematica™ 35095015
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Specifica
Sieve | |
Stainless Steel | |
1.5 mm |
Titolo del prodotto
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill > Sieve Number: 1.5mm