Learn More
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill
Depending on the sample, even finer results can be achieved by grinding with two or more sieves with progressively smaller hole sizes.
Marca:  Kinematica™ 35095020
Codice prodotto. 10617693
  • 190.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 10-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
Sieve
PX MFC 90 D
Stainless Steel
2.0 mm
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Kinematica™ Stainless Steel Sieve for Polymix™ MFC 90 D Mill > Sieve Number: 2.0mm