Learn More
Nickel Electro™ Stainless Steel Gable Lid
Maintain stability in bath temperature and reduce evaporation with a stainless steel lid. Nickel Electro™ Clifton™ Stainless Steel Gable Lid minimises heat loss and reduces evaporation.
225.00€ - 302.00€
Specifica
Descrizione | Stainless steel gable lid |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Warranty | 3 Years |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11469519
|
Nickel Electro™
SL4-14 |
14 L Stirred Bath |
230.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11479519
|
Nickel Electro™
SL4-22 |
22 L Stirred Bath |
257.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12728908
|
Nickel Electro™
SL4-38 |
38 L Stirred Bath |
302.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11459529
|
Nickel Electro™
SL4-8 |
8 L Stirred Bath |
225.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Stainless steel
- Insulated handle
- Minimises heat loss
- Reduces evaporation
- Assists in maintaining bath temperature
Specifica
Stainless steel gable lid | |
Stainless Steel | |
3 Years |
Titolo del prodotto
Nickel Electro™ Stainless Steel Gable Lid