Learn More
Gardco Specific Gravity Cup Codice prodotto.: 11714838
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Gardco Specific Gravity Cup
Codice prodotto. 11714838 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
100 mL
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Codice prodotto. 11714838
Marca: Gardco 3800020
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Quickly determine specific gravity or weight per gallon using this Specific Gravity Cup.
  • Cups with tare weights let you use your pan balance for specific gravity measurements.
  • Tare weights are adjusted to within ±0.2 grams of cup weight (0.1 gram for 8.32 mL cups).
  • Use these precision-made stainless steel cups with your laboratory balance to determine specific gravity or pounds per gallon.
  • Simply tare balance to cup weight, then weigh cup filled with sample.
  • Cups have a 0.5% volume tolerance.
  • Order cups for U.S. Standard or British Standard determinations.
  • All cups meet MIL STD 45662A and are NIST-traceable.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Da utilizzare con (applicazione) Obtaining specific gravity measurements using British Standard Determinations
Materiale Stainless Steel
N. per custodia 1 Ea.
Certifications MIL STD 45662A and NIST-traceable
Certificazione/Conformità MIL STD 45662A and NIST-traceable
Forma Cilindrico
Altezza (sistema metrico) 7.8 cm
Product Type Specific Gravity Bottle
Altezza (sistema imperiale) 3.1 in.
Titolo del prodotto
Gardco Specific Gravity Cup >