Learn More
Bochem™ Morsetti standard per stativo in acciaio inox con sughero
In acciaio inox
Marca:  Bochem™ 5406
Codice prodotto. 10008390
  • 24.25€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Morsetto per stativo
  • In acciaio inox
  • Due tipi: Ganasce tonde e ad angolo
Specifica
Specifica
1 ciascuno
Acciaio inox
150 mm
25 mm
Morsetto per supporto
25 mm
Cornered Jaw