Learn More
Velp Scientifica™ Asta per agitazione in acciaio inox
Accessorize your overhead mixer with this fixed-blade, stainless steel stirring shaft. Velp Scientifica™ Overhead Mixer Stirring Shaft, Stainless Steel is one of many stirring shaft options available to accommodate your stirring needs.
79.56€ - 137.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) albero | 7 mm |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Agitatori ad asta VELP |
Quantità | 1 ciascuno |
Tipo | Asta di agitazione |
Codice del prodotto | Marca | Include | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Diametro (sistema metrico) | Lunghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10568295
|
Velp Scientifica™
A00001307 |
Elica | 60 mm Blade | 400 mm |
92.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15349644
|
Velp Scientifica™
A00001306 |
Fixed blade | 50 mm Blade | 400 mm |
79.56€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15353291
|
Velp Scientifica™
A00001304 |
Floating blades | 93 mm Blade | 400 mm |
82.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11306240
|
Velp Scientifica™
A00001305 |
Folding blade | 60 mm Blade | 400 mm |
81.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15336161
|
Velp Scientifica™
A00001309 |
Turbine | 49 mm Blade | 450 mm |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15359644
|
Velp Scientifica™
A00001310 |
Turbo propeller | 46 mm Blade | 450 mm |
137.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Velp Scientifica™ Stainless Steel Stirring Shaft comes in a variety of blades to meet your speed and viscosity needs.
- Floating blades - The two blades that open as the speed rises generate an axial flow in the container, from the top towards the bottom. Particularly recommended for stirring in narrow-neck containers, e.g. flasks
- Folding blade - The blade that automatically falls into line during rotation generates an axial flow in the container, from the top towards the bottom. Particularly recommended for stirring in narrow-neck containers.
- Fixed blade - Generates an axial flow in the container, from the top towards the bottom. Employment: Use at medium-high speed for whirling light solids, for flocculations, mixing thickening agents, stirring sludge, etc.
- Propeller - Generates an axial flow in the container with suction of the substance from the bottom towards the top and localized occurence of shearing forces.
- Turbo propeller - Generates an axial flow in the container with suction of the substance from the top towards the bottom with low shearing forces. Limited danger of any contact of the blade with the walls of the product's container.
- Turbine blade - Generates a radial flow with suction of the product from the top towards the bottom, with high turbulence and high shearing forces.
Specifica
7 mm | |
Agitatori ad asta VELP | |
1 ciascuno | |
Asta di agitazione |
Titolo del prodotto
Velp Scientifica™ Asta per agitazione in acciaio inox