Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Micrometer Pore with ASTM E 11
118.00€ - 846.00€
Specifica
Quantità | 1 Each |
---|---|
Tipo | Test Sieve |
Certificazione/Conformità | ASTM E 11 |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Shaker AS 200 |
Include | Certificate indicating Compliance |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10300532
|
RETSCH
60.132.000106 |
106 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10310532
|
RETSCH
60.132.000125 |
125 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10416051
|
RETSCH
60.132.000150 |
150 μm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10620462
|
RETSCH
60.132.000180 |
180 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10630282
|
RETSCH
60.132.000020 |
20 μm |
846.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10426051
|
RETSCH
60.132.000212 |
212 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10228691
|
RETSCH
60.132.000250 |
250 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10146411
|
RETSCH
60.132.000025 |
25 μm |
441.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10700863
|
RETSCH
60.132.000300 |
300 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10299161
|
RETSCH
60.132.000032 |
32 μm |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10456431
|
RETSCH
60.132.000355 |
355 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10176601
|
RETSCH
60.132.000038 |
38 μm |
255.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10015091
|
RETSCH
60.132.000425 |
425 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10408161
|
RETSCH
60.132.000045 |
45 μm |
180.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10554112
|
RETSCH
60.132.000500 |
500 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10505842
|
RETSCH
60.132.000053 |
53 μm |
150.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10208501
|
RETSCH
60.132.000063 |
63 μm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10084921
|
RETSCH
60.132.000600 |
600 μm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10751433
|
RETSCH
60.132.000710 |
710 μm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10268591
|
RETSCH
60.132.000075 |
75 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10504692
|
RETSCH
60.132.000850 |
850 μm |
121.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
10458541
|
RETSCH
60.132.000090 |
90 μm |
118.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Specifica
1 Each | |
ASTM E 11 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Acciaio inox |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
50mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
Titolo del prodotto
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Micrometer Pore with ASTM E 11