Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size 10 mm and Smaller
Marca:  RETSCH 60.198.009000
Codice prodotto. 10694583
  • 218.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 23-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Specifica
1 Each
Test Sieve
Certificate indicating Compliance
For separation, fractioning, particle size determination
Acciaio inox
9 mm
ISO 3310/2
50mm
200 mm
Stainless Steel
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, with Perforated Plates with Round Holes and Pore Size 10 mm and Smaller > Pore Size: 9 mm