Learn More
RETSCH Fondo raccoglitore per setaccio in acciaio
Per la raccolta di campioni ottenuti da setacci analitici. Questi piatti in acciaio inox sono compatibili con diversi setacci analitici e setacciatori vibranti, a seconda del diametro richiesto.
Marca:  RETSCH 60.010.000100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 10360182
  • 57.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 05-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Acciaio inox
  • Compatibile con molti setacci per analisi, a seconda del diametro
  • Qualità del prodotto eccellente grazie all'esauriente controllo visivo
  • Massima stabilità e tenuta ottimale quando utilizzata in setacci impilati con O-ring
  • Etichettatura chiara e precisa dei setacci con tracciabilità completa basata su incisione laser particolareggiata
Specifica
Specifica
100 mm
Acciaio inox
40 mm
Vaschetta di raccolta
Setaccio per test