Learn More
RETSCH Fondo raccoglitore per setaccio in acciaio
Per la raccolta di campioni ottenuti da setacci analitici. Questi piatti in acciaio inox sono compatibili con diversi setacci analitici e setacciatori vibranti, a seconda del diametro richiesto.
51.00€ - 239.00€
Specifica
Tipo | Vaschetta di raccolta |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Setaccio per test |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) esterno | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10360182
|
RETSCH
60.010.000100 |
100 mm | 40 mm |
57.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10153262
|
RETSCH
69.720.0025 |
200 mm | 25 mm |
69.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11964422
|
RETSCH
69.720.3025 |
203 mm | 25.4 mm |
69.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10136071
|
RETSCH
60.010.000400 |
400 mm | 65 mm |
211.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10790843
|
RETSCH
60.010.000305 |
305 mm | 40 mm |
108.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 20-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11347550
|
RETSCH
60.010.000450 |
450 mm | 50 mm |
239.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10238981
|
RETSCH
69.720.3050 |
203 mm | 50.8 mm |
74.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12549737
|
RETSCH
60.010.000315 |
315 mm | 75 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10146021
|
RETSCH
60.010.000150 |
150 mm | 40 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10585072
|
RETSCH
200S/STREC |
200 mm | 50 mm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
- Acciaio inox
- Compatibile con molti setacci per analisi, a seconda del diametro
- Qualità del prodotto eccellente grazie all'esauriente controllo visivo
- Massima stabilità e tenuta ottimale quando utilizzata in setacci impilati con O-ring
- Etichettatura chiara e precisa dei setacci con tracciabilità completa basata su incisione laser particolareggiata
Specifica
Vaschetta di raccolta | |
Acciaio inox | |
Setaccio per test |