Learn More
Atrow™ Rack per provette in acciaio inox
Usable in both hot and cold conditions. Atrow™ Stainless Steel Tube Rack is a range of tabletop tube holders made of sturdy stainless steel. The rack does not rust or float. Options are available to securely hold 12–24 hemolysis tubes in three different well sizes.
Marca:  Atrow™ 841121
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg
Codice prodotto. 11788322
  • 79.95€ / Pezzo
Spedizione stimata: 06-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Tube diameters: 10–13mm, 16–20mm or 22–25mm
  • Positions: 12, 24 or 48 places
  • Array options: 1×12, 4×3, 4×6 or 4×12
Specifica
Specifica
Rack per provette per analisi
Tubes (10 to 13 mm)
12
1 Each
13 mm
1 x 12
Acciaio inox
Per provetta per emolisi
205mm x 20mm x 50mm