Learn More
Atrow™ Rack per provette in acciaio inox
Usable in both hot and cold conditions. Atrow™ Stainless Steel Tube Rack is a range of tabletop tube holders made of sturdy stainless steel. The rack does not rust or float. Options are available to securely hold 12–24 hemolysis tubes in three different well sizes.
35.40€ - 81.50€
Specifica
Product Type | Rack per provette per analisi |
---|---|
Materiale | Acciaio inox |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per provetta |
Quantità | 1 Each |
Codice del prodotto | Marca | Matrice | Dimensioni (L x P x A) | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Matrice | Dimensioni (L x P x A) | Posizioni | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11788322
|
Atrow™
841121 |
1 x 12 | 205mm x 20mm x 50mm | 12 |
79.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11768312
|
Atrow™
864121 |
4 x 12 | 296mm x 100mm x 100mm | 48 |
81.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11748312
|
Atrow™
864031 |
4 x 3 | 100mm x 78mm x 100mm | 12 |
52.05€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11778312
|
Atrow™
874061 |
4 x 6 | 176mm x 122mm x 100mm | 24 |
69.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11758312
|
Atrow™
864061 |
4 x 6 | 150 mm x 100 mm x 100 mm | 24 |
65.70€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11718312
|
Atrow™
844061 |
4 x 6 | 108mm x 72mm x 55mm | 24 |
59.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11738312
|
Atrow™
854061 |
4 x 6 | 150mm x 100mm x 65mm | 24 |
56.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 18-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11728312
|
Atrow™
844121 |
4 x 12 | 206mm x 72mm x 55mm | 48 |
71.35€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11747863
|
Atrow™
874121 |
4 x 12 | 348mm x 122mm x 100mm | 48 |
35.40€
Pezzo |
N/A | |||
Attualmente non è disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile
Visualizzare prodotti alternativi
|
Descrizione
- Tube diameters: 10–13mm, 16–20mm or 22–25mm
- Positions: 12, 24 or 48 places
- Array options: 1×12, 4×3, 4×6 or 4×12
Specifica
Rack per provette per analisi | |
Acciaio inox | |
Per provetta | |
1 Each |