Learn More
Bochem™ Forbici universali in acciaio inox
Temperature-resistant universal scissors with a plastic handle. Bochem™ Stainless Steel Universal Scissors are constructed of resistant and durable stainless steel.
Marca:  Bochem™ 4150
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.09630kg
Codice prodotto. 10517892
  • 13.90€ / Pezzo
Spedizione stimata: 25-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Stainless steel construction.
  • Plastic handle.
  • Chemically and thermally resistant (up to 145°C).
Specifica
Specifica
Universal Scissors
200 mm
Stainless Steel, Plastic
Sharp/Sharp