Learn More
Bochem™ Forbici universali in acciaio inox
Temperature-resistant universal scissors with a plastic handle. Bochem™ Stainless Steel Universal Scissors are constructed of resistant and durable stainless steel.
8.50€ - 13.90€
Specifica
Product Type | Forbici universali |
---|---|
Materiale | Stainless Steel, Plastic |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Stile punta | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10525611
|
Bochem™
4151 |
180 mm | Sharp/Round |
8.50€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10517892
|
Bochem™
4150 |
200 mm | Sharp/Sharp |
13.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10060761
|
Bochem™
4154 |
210 mm | Appuntito/appuntito |
12.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Stainless steel construction.
- Plastic handle.
- Chemically and thermally resistant (up to 145°C).
Specifica
Forbici universali | |
Stainless Steel, Plastic |