missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Atrow™ Cestello in filo metallico in acciaio inox

Load materials for storage, cleaning, chemical baths and more. Atrow™ Stainless Steel Wire Basket with Handle is available in a cylindrical or square shape in a variety of sizes. Each is made of vertical stainless steel bars and features a hinged handle for easy handling.

Marca:  Atrow™ 821241

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11722993

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Stainless steel is durable, resistant to rust and corrosion, and can be used in a wide range of temperatures. This enables these material handling baskets to be used in a wide range of applications, including workspace organization, cleaning and rinsing, chemical baths and temperature cycling.

  • Round baskets with diameters from 140mm–300mm
  • Square baskets with side lengths of 125mm–200mm
  • Baskets can be submerged and used in high and low temperature environments
Specifica

Specifica

Handle
Stainless Steel
1 Each
125 mm
Wire Basket
Square
125 x 125 x 140mm
140 mm
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali