Learn More
Atrow™ Cestello in filo metallico in acciaio inox
Load materials for storage, cleaning, chemical baths and more. Atrow™ Stainless Steel Wire Basket with Handle is available in a cylindrical or square shape in a variety of sizes. Each is made of vertical stainless steel bars and features a hinged handle for easy handling.
55.59€ - 3125.00€
Specifica
Product Type | Cestello |
---|---|
Include | per il sollevamento |
Materiale | Acciaio inox |
Quantità | 1 ciascuno |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P x A) | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11782983
|
Atrow™
811661 |
160mmID x 160mmH | Rotondo |
90.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11772983
|
Atrow™
811441 |
140mmID x 140mmH | Rotondo |
147.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
11702993
|
Atrow™
812021 |
200mmID x 200mmH | Round | N/A | ||||||
11712993
|
Atrow™
813021 |
300mmID x 200mmH | Round | N/A | ||||||
11722993
|
Atrow™
821241 |
125 x 125 x 140mm | Square | N/A | ||||||
11732993
|
Atrow™
821441 |
140 x 140 x 140mm | Square | N/A | ||||||
11742993
|
Atrow™
821631 |
160 x 160 x 140mm | Square |
93.15€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11762993
|
Atrow™
822021 |
200 x 200 x 200 mm | Quadrato |
135.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15900256
|
Atrow™
821641 |
160 x 160 x 160mm | Square | N/A | ||||||
Descrizione
Stainless steel is durable, resistant to rust and corrosion, and can be used in a wide range of temperatures. This enables these material handling baskets to be used in a wide range of applications, including workspace organization, cleaning and rinsing, chemical baths and temperature cycling.
- Round baskets with diameters from 140mm–300mm
- Square baskets with side lengths of 125mm–200mm
- Baskets can be submerged and used in high and low temperature environments
Specifica
Cestello | |
per il sollevamento | |
Acciaio inox | |
1 ciascuno |