Learn More
Atrow™ Cestello in filo metallico in acciaio inox
Load materials for storage, cleaning, chemical baths and more. Atrow™ Stainless Steel Wire Basket with Handle is available in a cylindrical or square shape in a variety of sizes. Each is made of vertical stainless steel bars and features a hinged handle for easy handling.
Marca:  Atrow™ 821641
Codice prodotto. 15900256
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Stainless steel is durable, resistant to rust and corrosion, and can be used in a wide range of temperatures. This enables these material handling baskets to be used in a wide range of applications, including workspace organization, cleaning and rinsing, chemical baths and temperature cycling.
  • Round baskets with diameters from 140mm–300mm
  • Square baskets with side lengths of 125mm–200mm
  • Baskets can be submerged and used in high and low temperature environments
Specifica
Specifica
Handle
Stainless Steel
1 Each
160 mm
Wire Basket
Square
160 x 160 x 160mm
160 mm