Learn More
Micronova™ Stainless Steel Wire Brush
Durable stainless steel wire brushes with nylon bristles are available in a variety of sizes for cleaning parts, tubing and hard to reach areas.
Marca:  Micronova™ BRWL-14349
Codice prodotto. 15763004
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto034359-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data16/09/2022 Catalog NumberBRWL-14349
Numero di lotto031358-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/03/2022 Catalog NumberBRWL-14349
Numero di lotto029093-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/12/2021 Catalog NumberBRWL-14349
Numero di lotto025276-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/12/2021 Catalog NumberBRWL-14349
Numero di lotto028163-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data15/12/2021 Catalog NumberBRWL-14349
Titolo del prodotto
Micronova™ Stainless Steel Wire Brush > Nylon brush, medium bristles, stainless wire, 0.25 to 0.75 dia, w loop end, 20 in.