Learn More
Micronova™ Stainless Steel Wire Brush
Durable stainless steel wire brushes with nylon bristles are available in a variety of sizes for cleaning parts, tubing and hard to reach areas.
Marca:  Micronova™ BRWL-149
Codice prodotto. 15773004
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Micronova Stainless Steel Wire Brushes are excellent for cleaning valves, tubing, cylinders, narrow chambers and other hard to clean areas. The durable brushes are flexible enough bend through fittings but stiff enough for removing residues. The tapered versions add a level of cleaning versatility.
  • Nylon bristle brushes with a stainless steel wire core
  • Ideal for valves, tubing, cylinders and narrow chambers
  • Flexible to bend through fittings but stiff enough to remove residues
  • Tapered versions add cleaning versatility
  • Available in a range of diameters from 0.25 to 2 inches
Specifica
Vedi altri risultati
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto035902-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data05/01/2023 Catalog NumberBRWL-149
Numero di lotto034721-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data29/09/2022 Catalog NumberBRWL-149
Numero di lotto033274-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data07/07/2022 Catalog NumberBRWL-149
Numero di lotto031359-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data11/03/2022 Catalog NumberBRWL-149
Numero di lotto029644-000 Tipo di certificatoCertificato di conformità Data09/02/2022 Catalog NumberBRWL-149
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Micronova™ Stainless Steel Wire Brush > Nylon brush, medium bristles, stainless wire, 0.25 in. dia, w loop end, 9 in.