Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
Codice prodotto. 17780789 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Misuratore:
22 G
25 G
27 G
Nozzle Diameter (Metric):
200 μm
250 μm
410 μm
Colore:
Blue
Clear
Red
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Codice prodotto. 17780789
Marca: Corning™ 6166
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
  • Made of polypropylene
  • Feature a female Luer connector
  • Available in 22 G, 25 G, and 27 G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Red
Product Type Bioprinting Nozzle
Materiale Polypropylene
Nozzle Diameter (Metric) 250 μm
Descrizione Feature Female Luer Connector
Misuratore 25 G
Lunghezza (sistema imperiale) 1.26 in.
Lunghezza (sistema metrico) 32 mm
Quantità 50 Nozzles