Learn More
Corning™ Standard Conical Bioprinting Nozzles
These Standard Conical Bioprinting Nozzles are designed fo use with Matribot™ Bioprinter. They are made from polypropylene, have a female Luer connector, and are available in 22G, 25G, and 27G.
Marca:  Corning™ 6167
Codice prodotto. 17790789
  • 58.35€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 26-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of polypropylene
  • Feature a female Luer connector
  • Available in 22 G, 25 G, and 27 G.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Blue
Polypropylene
Feature Female Luer Connector
1.26 in.
50 Nozzles
Bioprinting Nozzle
410 μm
22 G
32 mm