missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Standard Precision Buffer Solution pH 9.225, Reagecon™
Sfoglia Tutto Reagecon Prodotti

Click to view available options
Quantità:
500 mL
Specifica
Specifica
Quantità | 500 mL |
Tracciabilità a NIST | 9.225 |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
1922524D1 | Certificato di analisi | 22/01/2025 | 109225 |
1922523K1 | Certificato di analisi | 09/04/2024 | 109225 |
1922523B1 | Certificato di analisi | 14/02/2024 | 109225 |
1922522A1 | Certificato di analisi | 14/09/2022 | 109225 |
1922521J2 | Certificato di analisi | 29/03/2022 | 109225 |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Standard Precision Buffer Solution pH 9.225, Reagecon™ >
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto