Learn More
BINDER™ Standard Rack
Shelf rack in-set with pair of retaining U-rails, for use with climate chambers and cooling incubator chambers.
Marca:  BINDER™ 8012-2389
Codice prodotto. 30238365
  • 158.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Shelf rack made of stainless steel
  • Includes set of U-rails
Specifica
Specifica
KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130
Stainless Steel
Rack
Titolo del prodotto
BINDER™ Standard Rack > For use with KB 130, KB PRO 130, KBF 130, KBF PRO 130