Learn More
Thermo Scientific™ Test di agglutinazione al lattice Staphytect Plus™
Rapidly identify and differentiate Staphylococcus aureus by detecting clumping factor, Protein A, and certain capsular polysaccharides.
293.00€ - 820.00€
Specifica
Content And Storage 2-8 °C
Set di controllo Positive
Descrizione Staphytect Plus
Tipo Staphylococcus aureus Test Kit
Include Analisi lattice, controllo lattice, cartine di reazione monouso, stick di miscelazione monouso
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Include Content And Storage Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Include Content And Storage Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11483949
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
DR0850M
Analisi lattice, controllo lattice, cartine di reazione monouso, stick di miscelazione monouso 2-8 °C 100 test/kit
293.00€
100 tests
11473949
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
DR0850B
Test latex, control latex, disposable reaction cards 2°C to 8°C 500 Tests/Kit
820.00€
500 tests
Descrizione
Vedi altri risultati
Specifica
Specifica
2-8 °C
Staphytect Plus
Analisi lattice, controllo lattice, cartine di reazione monouso, stick di miscelazione monouso
Staphylococcus aureus
Positive
Staphylococcus aureus Test Kit
Latex
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Thermo Scientific™ Test di agglutinazione al lattice Staphytect Plus™