Learn More
Abeba™ Static Control 31392 Shoes
ESD dissipative and Sanitized™ treated.
Marca:  Abeba™ 31392/47
Codice prodotto. 15638907
  • 149.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 06-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
  • Microfiber
  • White
  • Composite toe cap
  • PU midsole
  • Slip resistance special rubber outsole sole
  • Replaceable acc Wave insole (article no. 3553)
  • Sanitized treated
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Breathable lining with Silver ions
  • Instep area with elastic band
Specifica
Specifica
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRA
Microfiber
Slip-resistant
31392
White
47
Rubber
Composite
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Abeba™ Static Control 31392 Shoes > Size: 47