Learn More
Fisherbrand™ Anelli stativo
With cut out section to allow easy removal of equipment.
25.25€ - 25.80€
Specifica
Materiale | Mild Steel |
---|---|
Product Type | Stativring |
Descrizione | Cut out section |
Finitura | Zinc Plated, Rubber Coated |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) interno | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11745626
|
Fisherbrand™
2015/11 |
100 mm |
25.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 28-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11765626
|
Fisherbrand™
2015/17 |
150 mm |
25.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11735626
|
Fisherbrand™
2015/6 |
75 mm |
25.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11725626
|
Fisherbrand™
2015/2 |
50 mm |
25.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11755626
|
Fisherbrand™
2015/14 |
125 mm |
25.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- With rubber covered rings
- Stem length to the center of bosshead is approximately 60mm
- Constructed in mild steel with welded joints
- Zinc-plated
Specifica
Mild Steel | |
Stativring | |
Cut out section | |
Zinc Plated, Rubber Coated |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Anelli stativo