Learn More
asecos™ Steel Safety Canister
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 36475
Codice prodotto. 17806466
  • 104.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, safe distribution and dosing of flammable liquids, with fine dosing tap made of stainless steel (1.4301)
  • Incl. ventilation, NBR seals, integrated flame arrester and plastic protective ring
Specifica
Specifica
1.3 gal.
Giallo
9.61 in.
6.65 in.
5.29 lb.
5 L
Acciaio
244.00 mm
169.00 mm
2.4 kg
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
asecos™ Steel Safety Canister > Capacity: 5 L