Learn More
asecos™ Steel Safety Canister with Screw Cap
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
Marca:  asecos™ 23131
Codice prodotto. 17836576
  • 91.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With screw cap (secured against loss) overpressure valve, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
  • Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Specifica
1.3 gal.
Giallo
8.31 in.
13.23 in.
2.84 lb.
5 L
Acciaio
211.00 mm
336.00 mm
1.29 kg