Learn More
asecos™ Steel Safety Canister with Screw Cap
The Steel Safety Canister is ideal for the safe distribution and dosing of flammable liquids.
71.00€ - 91.00€
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17856536
|
asecos™
23129 |
1 L |
71.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17876336
|
asecos™
23130 |
2 L |
78.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17836576
|
asecos™
23131 |
5 L |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- With screw cap (secured against loss) overpressure valve, PTFE seal, integrated flame barrier (removable) and plastic protective ring
- Incl. multilingual safety sticker to designate the contents
Specifica
Giallo | |
Acciaio |