Learn More
asecos™ Steel Transport Canister
The Steel Transport Canister is ideal to safely transport of liquid substances of packing groups I, II and III.
Marca:  asecos™ 36473
Codice prodotto. 17846386
  • 63.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and plastic protective ring
  • UN-approval for packaging groups I, II and III
  • Steel
Specifica
Specifica
2.6 gal.
Giallo
9.61 in.
7.32 in.
4.85 lb.
10 L
Acciaio
244.00 mm
186.00 mm
2.2 kg