Learn More
asecos™ Steel Transport Canister
The Steel Transport Canister is ideal to safely transport of liquid substances of packing groups I, II and III.
63.00€ - 91.00€
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17886326
|
asecos™
36472 |
2 kg |
63.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17846386
|
asecos™
36473 |
2.2 kg |
63.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17806406
|
asecos™
36478 |
2.75 kg |
73.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17886386
|
asecos™
36474 |
3.3 kg |
83.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
17876326
|
asecos™
36479 |
3.8 kg |
91.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and plastic protective ring
- UN-approval for packaging groups I, II and III
- Steel
Specifica
Giallo | |
Acciaio |