Learn More
asecos™ Steel Transport Canister
The Steel Transport Canister is ideal to safely transport of liquid substances of packing groups I, II and III.
Marca:  asecos™ 36472
Codice prodotto. 17886326
  • 63.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and plastic protective ring
  • UN-approval for packaging groups I, II and III
  • Steel
Specifica
Specifica
1.3 gal.
Giallo
9.61 in.
4.49 in.
4.41 lb.
5 L
Acciaio
244.00 mm
114.00 mm
2 kg