Learn More
asecos™ Steel Transport Canister
The Steel Transport Canister is ideal to safely transport of liquid substances of packing groups I, II and III.
Marca:  asecos™ 36474
Codice prodotto. 17886386
  • 83.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 13-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Incl. multilingual safety sticker for content labelling, with aluminium screw cap, ventilation valve, NBR seals and plastic protective ring
  • UN-approval for packaging groups I, II and III
  • Steel
Specifica
Specifica
5.3 gal.
Giallo
12.13 in.
8.50 in.
7.28 lb.
20 L
Acciaio
308.00 mm
216.00 mm
3.3 kg