Learn More
Buerkle™ SteriBag™ StandUp Polyethylene Sampling Bags
Buerkle™ SteriBag™ StandUp Polyethylene Sampling Bags are sterile sample bag with a stand-up base.
Marca:  Buerkle™ 5344-0400
Codice prodotto. 15188136
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stands stably
  • Protected against discharge
  • Sterilised
  • With labelling field
Specifica
Specifica
Sample Bag
Clear
Polyethylene
500
500/Pk.
229 mm
229 mm
400 mL
Ideal for Samples Available as Liquids, Powders, Solids and Pastes, Suitable for Foods and Can be Frozen
Sterile
Tight closing
229 x 114 mm
114 mm