Learn More
Buerkle™ SteriBag™ StandUp Polyethylene Sampling Bags
BIOPHARMA
Buerkle™ SteriBag™ StandUp Polyethylene Sampling Bags are sterile sample bag with a stand-up base.
Marca:  Buerkle™ 5344-0400
Codice prodotto. 17219549
  • 189.00€ / pezzi 250
Spedizione stimata: 07-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Stands stably
  • Protected against discharge
  • Sterilised
  • With labelling field
Specifica
Specifica
Sample Bag
Clear
Polyethylene
500
500/Pk.
229 mm
229 mm
400 mL
Ideal for Samples Available as Liquids, Powders, Solids and Pastes, Suitable for Foods and Can be Frozen
Sterile
Tight closing
229 x 114 mm
114 mm