Learn More
Merck Stericup™ Quick Release-GV Sterile Vacuum Bottle Top Filtration Systems
Stericup™ Quick Release Receiver Flasks include a click-seal confidence cap that enables a secure grip for your Bottle Top Filter in wet and dry conditions.
172.00€ - 429.00€
Specifica
Materiale (membrana) PVDF
Dimensione del poro 0.22 μm
Diametro (sistema metrico) membrana 73 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) ricevitore Volume (sistema metrico) superiore Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) ricevitore Volume (sistema metrico) superiore Prezzo Quantità e disponibilità  
16349441
Vedere i documenti
Merck
S2GVU01RE
150 mL 150 mL
172.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 30-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
16398617
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
S2GVU02RE
250 mL 250 mL
225.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16395978
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
S2GVU05RE
500 mL 500 mL
340.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16359441
Vedere i documenti
Merck
S2GVU10RE
1000 mL 500 mL
404.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
16369441
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
S2GVU11RE
1000 mL 1000 mL
429.00€
pezzi 12
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Edge
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
The Stericup™ vacuum filtration system is the most efficient single-use, disposable process for sterile media preparation. It combines a Steritop™ filter unit with a receiver flask for processing and storing volumes from 150 mL to 1000 mL in a single, ready-to-use format.
Its no-tip, easy-grip flask design and balanced profile improve stability during filtration in tight laminar flow hoods, and the convenient labeling and packaging make it easy to open and track each device.
The bottom of the receiver flask is slightly recessed, so you can conveniently stack capped flasks after filtration, maximizing precious refrigeration space. You can also use Steritop™ bottle-top devices with your own sterile capture flask or bottle.
Features & Benefits
  • Durapore™ low binding (PVDF) membrane for ultra-low protein binding for minimum absorption and protein loss.
  • Snug tight packaging, easy tear-open pouch, and convenient label designs make storing, opening and tracking your devices easy and efficient.
  • Stable base and easy grip design of the Stericup™ device enable any user to comfortably perform all stages of the workflow in a laminar flow hood.
  • Recessed bottom of Stericup™ receiver flasks allows flasks to be stacked easily in refrigerated spaces.
Applications
  • Sterilization of Aqueous Solutions (150 mL to 1 L)
    • Sterile Filtration of Culture Media and Buffers with High-Value Protein or Small Molecule Component.
Specifica
Specifica
PVDF
0.22 μm
73 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck Stericup™ Quick Release-GV Sterile Vacuum Bottle Top Filtration Systems