Learn More
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks
Stericup™ Quick Release Receiver Flask for Bottle Top Filtration includes a click-seal confidence cap that enables a secure grip in wet and dry conditions.
84.00€ - 154.00€
Specifica
Raccordo uscita 45 mm
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15967996
Vedere i documenti
Merck
S200B02RE
250 mL
84.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 28-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15977996
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Merck
S200B05RE
500 mL
106.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 09-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15987996
Vedere i documenti
Merck
S200B10RE
1000 mL
154.00€
pezzi 12
Spedizione stimata: 29-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Stericup™ Quick Release Receiver Flask for Bottle Top Filtration includes a click-seal confidence cap that enables a secure grip in wet and dry conditions.
Steritop™ bottle top filter units provide a large filter area for rapid sterile filtration of aqueous fluids into narrow-mouth (33 mm) or wide-mouth (45 mm) bottles.
A small tab inside the funnel secures an optional prefilter in-place during filtration.
For added protection against contamination, the threads for bottle attachment have been slightly recessed in case the funnel accidentally touches a work surface.
Specifica
Specifica
45 mm
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Merck Stericup™ Quick Release Bottle Top Receiver Flasks