Learn More
Sampling Systems™ Sterile Liquid and Powder Bottles
Sfoglia Tutto Sampling Systems Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Descrizione
- A range of high quality, Wide Mouth Sterile Bottles.
- The bottles have a body made from HDPE and a screw on cap made from PP.
- All polymers used for these bottles are made from FDA conforming polymers.
- These sterile bottles are ideal for use in laboratories and production areas.
- The bottles have a wide neck which makes them ideal when working with powders as well as liquids.
- The packaging process takes place in a Class 7 Cleanroom and each bottle is packed into a laminate film bag.
- After packing the bottles are sterilised by gamma irradiation.
- Simply unwrap and use.
- Made from FDA, EC 1935/2004, and EU 10/2011 conforming HDPE/PP.
Specifica
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Materiale | HDPE |
Imballaggio | Individually Bagged |
Sterilità | Sterile |
Bocca | Wide, Threaded |
Altezza (sistema metrico) | 169 mm |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
121537 | Certificato di conformità | 19/03/2025 | 8404H-500S |
119156 | Certificato di conformità | 08/07/2024 | 8404H-500S |
108311 | Certificato di conformità | 31/03/2023 | 8404H-500S |
106043 | Certificato di conformità | 30/09/2022 | 8404H-500S |
101512 | Certificato di conformità | 19/08/2022 | 8404H-500S |
Titolo del prodotto
Sampling Systems™ Sterile Liquid and Powder Bottles >