Learn More
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips for Repeating Pipettes
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser fits all instruments using standard repeating tips.
Marca:  BRAND™ 705742
163.97 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21895" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 16373176
  • 197.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic pipettes
  • BIO-CERT™ sterile
  • BIO-CERT™ tips are free of DNA, RNase, endotoxin and ATP
  • 25 mL and 50 mL sizes include one adapter
  • Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
These tips are suitable for the following multiple dispensers:
  • BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
  • Eppendorf Multipette™ 4780
  • Gilson Distriman™ and Gilson Repetman™
  • Ritter Ripette™ pro
  • EDOS™ 5221
  • Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
  • STARLAB RepeatOne™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
10 mL
Sterile
Not Autoclavable
Free from endotoxin, DNA, Rnase, ATP
Individually Wrapped
100/Pk
Single-use
Yes
Polypropylene Cylinder, Polyethylene Plunger
Non-filtered
Natural
Certificate of Performance/Purity Certificate
Beta
Positive Displacement
100
HandyStep Touch, HandyStep Touch S
PD-Tip II