Learn More
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips for Repeating Pipettes
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser fits all instruments using standard repeating tips.
55.40€ - 221.00€
Specifica
Filtrato | Non-filtered |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Colore | Natural |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Certificazione/Conformità | Certificate of Performance/Purity Certificate |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16313176
|
BRAND™
|
0.1 mL | 100/Pk |
221.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 03-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16323176
|
BRAND™
705732 |
0.5 mL | 100/Pk |
196.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16333176
|
BRAND™
|
1 mL | 100/Pk |
196.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16343176
|
BRAND™
705736 |
1.25 mL | 100/Pk |
196.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16353176
|
BRAND™
|
2.5 mL | 100/Pk |
196.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16363176
|
BRAND™
705740 |
5 mL | 100/Pk |
209.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16373176
|
BRAND™
705742 |
10 mL | 100/Pk |
197.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16383176
|
BRAND™
705744 |
12.5 mL | 100/Pk |
196.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
16393176
|
BRAND™
705746 |
25 mL | 25/Pk |
55.40€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
16303186
|
BRAND™
705748 |
50 mL | 25/Pk |
57.30€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Description
- Automatic size recognition by BRAND™ HandyStep™ S, HandyStep™ Touch S and HandyStep™ Electronic pipettes
- BIO-CERT™ sterile
- BIO-CERT™ tips are free of DNA, RNase, endotoxin and ATP
- 25 mL and 50 mL sizes include one adapter
- Adapters are autoclavable at 121°C for 20 minutes
- BRAND Handystep™ S, HandyStep™ electronic, HandyStep™ touch/ S
- Eppendorf Multipette™ 4780
- Gilson Distriman™ and Gilson Repetman™
- Ritter Ripette™ pro
- EDOS™ 5221
- Rainin AutoRep™ E, Rainin AutoRep™ S, Rainin AutoRep™ M
- STARLAB RepeatOne™
Specifications
Non-filtered | |
Natural | |
Certificate of Performance/Purity Certificate | |
Beta | |
Positive Displacement | |
HandyStep Touch, HandyStep Touch S | |
PD-Tip II |
Sterile | |
Not Autoclavable | |
Free from endotoxin, DNA, Rnase, ATP | |
Individually Wrapped | |
Single-use | |
Yes | |
Polypropylene, Polyethylene |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
BRAND™ Sterile PD-Tip™ II Precision Dispenser Tips for Repeating Pipettes