Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa sterile in PES
Per la filtrazione e la purificazione in ambiente sterile. Il filtro per siringa sterile in PES Fisherbrand™ è dotato di membrana in PES con involucro in polipropilene per la purificazione di soluzioni per colture di tessuti da una siringa standard. Le membrane del diametro di 33 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
Marca: Fisherbrand™
52.66 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.47520kg
Descrizione
- Ideal for purification of tissue culture solutions and buffers
- High sample throughput with low protein binding
- Hydrophilic 33mm polyethersulfone (PES) membrane
- Sturdy, chemically resistant polypropylene housing
Specifica
White | |
0.2 μm | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Confezione da 50 | |
33 mm |
PES | |
Sterile | |
Polipropilene | |
Syringe Filter |