Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa sterile in PES
Per la filtrazione e la purificazione in ambiente sterile. Il filtro per siringa sterile in PES Fisherbrand™ è dotato di membrana in PES con involucro in polipropilene per la purificazione di soluzioni per colture di tessuti da una siringa standard. Le membrane del diametro di 33 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
104.00€
Specifica
Colore | Bianco |
---|---|
Tipo di filtro | PES |
Sterilità | Sterile |
Da utilizzare con (applicazione) | Per una vasta gamma di applicazioni |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15206869
|
Fisherbrand™
|
0.2 μm |
104.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15216869
|
Fisherbrand™
|
0.45 μm |
104.00€
pezzi 50 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideale per la purificazione di soluzioni di coltura di tessuti e tamponi
- Elevata resa dei campioni e basso legame proteico
- Membrana idrofila in polietersulfone (PES) da 33 mm
- Alloggiamento in polipropilene robusto e resistente agli agenti chimici
Specifica
Bianco | |
Sterile | |
Polipropilene | |
Filtro per siringa |
PES | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Confezione da 50 | |
33 mm |