Learn More
Fisherbrand™ Filtro per siringa sterile in PES
Per la filtrazione e la purificazione in ambiente sterile. Il filtro per siringa sterile in PES Fisherbrand™ è dotato di membrana in PES con involucro in polipropilene per la purificazione di soluzioni per colture di tessuti da una siringa standard. Le membrane del diametro di 33 mm sono disponibili con dimensioni dei pori da 0.2 o 0.45 μm.
Marca: Fisherbrand™
Dettagli aggiuntivi : Peso : 5.60250kg
Descrizione
- Ideal for purification of tissue culture solutions and buffers
- High sample throughput with low protein binding
- Hydrophilic 33mm polyethersulfone (PES) membrane
- Sturdy, chemically resistant polypropylene housing
Specifica
Bianco | |
0.45 μm | |
Per una vasta gamma di applicazioni | |
Confezione da 50 | |
33 mm |
PES | |
Sterile | |
Polipropilene | |
Filtro per siringa |