Learn More
Corning™ Gosselin™ Sacche sterili per miscelatore in polietilene
GREENER_CHOICE
Per tutti i tipi di macchine Stomacher e altri miscelatori a pale. I sacchetti per omogeneizzatore sterili in polietilene Corning™ Gosselin™ sono sterilizzati mediante irradiazione.
Marca:  Corning™ SM3-01
Codice prodotto. 11770545
  • 232.21€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 14-05-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • With peel-away sterilization certificate
  • With 50mm white writing strip along one long edge
  • Available with full or side filter
  • Available in a range of different sleeve/pack sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
3500 mL
Ideal for homogenous suspension, suspension sampling with pipets, dairy and industries
Sterile
25/bag
510 mm
Natural
Polyethylene
70 μm
500 Carton
380 mm