Learn More
Corning™ Gosselin™ Sacche sterili per miscelatore in polietilene
Per tutti i tipi di macchine Stomacher e altri miscelatori a pale. I sacchetti per omogeneizzatore sterili in polietilene Corning™ Gosselin™ sono sterilizzati mediante irradiazione.
241.50€ - 435.48€
Specifica
Colore | Naturale |
---|---|
Materiale | Polyethylene |
Sterilità | Sterile |
Spessore (sistema metrico) | 70 μm |
N. per confezione | 25/bag |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11815390
![]() |
Corning™
SM1-01 |
80 mL |
435.48€
pezzi 4500 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12682255
|
Corning™
SM2-02 |
400 ml |
392.73€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
11770545
![]() |
Corning™
SM3-01 |
3500 mL |
241.50€
pezzi 500 |
Spedizione stimata: 15-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Con certificato di sterilizzazione prelevabile dalla confezione
- Con area di scrittura bianca di 50 mm sul lato lungo
- Disponibile con filtro completo o laterale
- Disponibile in un'ampia gamma di formati di manicotti e confezioni
Specifica
Naturale | |
Sterile | |
25/bag |
Polyethylene | |
70 μm |
Titolo del prodotto
Corning™ Gosselin™ Sacche sterili per miscelatore in polietilene