Learn More
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags
An economical and efficient way to collect, contain and carry samples.
75.92€ - 149.00€
Specifica
Autoclavabile | Not Autoclavable |
---|---|
Colore | Clear |
Materiale | Polyethylene |
Sterilità | Sterile |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
17943182
|
Fisherbrand™
14955000 |
500/Pk. | 4.5 x 9 in. |
117.00€
pezzi 500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17953182
|
Fisherbrand™
14955001 |
250/Pk. | 12 x 18 in. |
75.92€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
17903192
|
Fisherbrand™
14955002 |
100/Pk. | 15 x 20 in. |
149.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||||
Description
- These sample bags are ideal for transportation and storage of solids, semisolids, and liquids.
- Sterile
- Highly resistant
- Wire closure for a superior seal
Specifications
Not Autoclavable | |
Clear | |
Polyethylene | |
Sterile |
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Sterile Sample Bags