Learn More
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso
Siringa manuale senza ago a solo scopo di ricerca. Per l'uso con filtri per siringhe
Marca: Fisherbrand™ 14955455
Descrizione
- Buon rapporto qualità/prezzo
- Include certificato di analisi
Servizi
5 Years
Specifica
29.2 mm | |
60 ml | |
Sterile |
Puntale concentrico | |
Leur Slip |
Plastic syringes
Dimensione file: 174.8 kB
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Siringhe sterili monouso > 60mL